Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H200)
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
Marke: O&M 68018
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
- POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
- Pre-vacuum steam sterilant penetration
- Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
- Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
- Instructions for Use that meet FDA guidelines
- Class 1 flammability rating
- Low linting
- Made in the USA
Spezifikation
Autoclavable | |
Blue | |
SMS Fabric (H200) | |
Yes | |
18 in. | |
18 in. | |
Sterilization Wrap |
Meets NFPA Class 1 | |
Linen towels, packs and gowns, light basin sets and single instruments (3 to 6 lb.) | |
Non-sterile | |
45 x 45 cm (18 x 18 in.) | |
45 cm | |
45 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H200) > H200; 45 x 45 cm (18 x 18 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur