Learn More
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H100)
Halyard Sequential wraps are the industry standard for sterile processing teams.
85.67 CHF - 494.78 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Sterilization Wrap |
---|---|
Autoklavierbar | Autoclavable |
Zertifizierung/Konformität | Meets NFPA Class 1 |
Farbe | Blue |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30274665
|
O&M
10712 |
30.5 x 30.5 cm (12 x 12 in.) |
85.67 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274764
|
O&M
10715 |
38 x 38 cm (15 x 15 in.) |
151.64 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274712
|
O&M
10718 |
46 x 46 cm (18 x 18 in.) |
176.50 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274679
|
O&M
10720 |
50 x 50 cm (20 x 20 in.) |
188.35 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274662
|
O&M
10724 |
60 x 60 cm (24 x 24 in.) |
184.14 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274762
|
O&M
10730 |
76 x 76 cm (30 x 30 in.) |
265.32 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274742
|
O&M
10736 |
91 x 91 cm (36 x 36 in.) |
326.41 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274689
|
O&M
10740 |
101 x 101 cm (40 x 40 in.) |
355.67 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274667
|
O&M
10745 |
114 x 114 cm (45 x 45 in.) |
219.90 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274652
|
O&M
10748 |
121 x 121 cm (48 x 48 in.) |
494.78 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274772
|
O&M
10754 |
137 x 137 cm (54 x 54 in.) |
134.71 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
30274708
|
O&M
10772 |
137 x 182 cm (54 x 72 in.) |
167.28 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Tear-, flame-, lint- and abrasion-resistant
- POWERGUARD technology for enhanced microbial barrier protection
- Pre-vacuum steam sterilant penetration
- Ethylene Oxide (EO) sterilant penetration and residuals
- Maintenance of package integrity (MPI) to meet FDA requirements
- Instructions for Use that meet FDA guidelines
- Class 1 flammability rating
- Low linting
- Made in the USA
Spezifikation
Sterilization Wrap | |
Meets NFPA Class 1 | |
Light linen packs, linen gowns, towel packs, single basins and other lighter wrapping needs (0 to 3 lb.) | |
Non-sterile |
Autoclavable | |
Blue | |
SMS Fabric (H100) | |
Yes |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
O&M Halyard Sequential Sterilization Wrap (H100)