Learn More
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500)
Using Halyard Quick Check wraps is a fast, easy way to ensure instrument sterility is uncompromised.
111.52 CHF - 192.75 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität Meets NFPA Class 1
Farbe Blue
Zur Verwendung mit (Geräte) Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
Material SMS Fabric (H500)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30274782
Unterlagen ansehen
O&M
34180
45 x 45 cm (18 x 18 in.)
192.75 CHF
288 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274747
Unterlagen ansehen
O&M
34162
60 x 60 cm (24 x 24 in.)
111.52 CHF
120 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274663
Unterlagen ansehen
O&M
34165
76 x 76 cm (30 x 30 in.)
138.83 CHF
120 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274732
Unterlagen ansehen
O&M
34199
91 x 91 cm (36 x 36 in.)
126.66 CHF
72 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274759
Unterlagen ansehen
O&M
34198
114 x 114 cm (45 x 45 in.)
128.50 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274685
Unterlagen ansehen
O&M
34148
121 x 121 cm (48 x 48 in.)
150.53 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274761
Unterlagen ansehen
O&M
34143
137 x 137 cm (54 x 54 in.)
169.80 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30274714
Unterlagen ansehen
O&M
34195
137 x 182 cm (54 x 72 in.)
168.43 CHF
24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Inspect trays easier and faster than ever
  • Superior microbial barrier protection with patented Powerguard technology
  • Cleared for all of the same sterilization systems as Halyard Kimguard One-step Wrap
  • Made from recyclable No. 5 polypropylene fabric
  • Made in the USA
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
Blue
SMS Fabric (H500)
Yes
Meets NFPA Class 1
Heavy instrument sets, retractors, and applications where frequent handling occurs (13 to 17 lb.)
Non-sterile
Sterilization Wrap
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
O&M Halyard Quick Check Sterilization Wrap (H500)