Learn More
Thermo Scientific™ Halt™ Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-frei (100x)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Der Thermo Scientific™ Halt Protease und Phosphatase Inhibitor Cocktail bietet eine praktische All-in-One-Lösung für den umfassenden Schutz der Probe.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Dieser Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail mit breitem Spektrum wurde speziell dafür optimiert, Proteine während der Extraktions- und Reinigungsvorgänge vor Zersetzung zu schützen. Er enthält Inhibitoren gegen die wichtigsten Protease- und Phosphatase-Klassen und wirkt gezielt gegen Aminopeptidasen, Cystein- und Serin-Proteasen sowie gegen Serin/Threonin- und Protein-Tyrosin-Phosphatasen. Die 100X-Cocktails, die in regulären und EDTA-freien Formulierungen und unterschiedlichen Packungsformaten erhältlich sind, sind kühlschrankstabile Flüssigkeiten für den einfachen Einsatz in nahezu allen Arten von Proben oder Versuchsmaßstäben.
Leistungsmerkmale:
- Umfassender Schutz – der Komplett-Cocktail enthält sowohl Protease- als auch Phosphatase-Inhibitoren
- Verschiedene Packungsgrößen – zur Auswahl stehen vier praktische Packungsgrößen für nahezu jede Skalierung
- Anwenderfreundlich – die flüssige 100x-Formulierung ist wesentlich einfacher und effektiver zu verwenden als einzelne Inhibitoren und andere Formate
- Problemlose Lagerung – im Gegensatz zu Cocktails auf DMSO-Basis gestattet die wasserbasierte Zusammensetzung die Aufbewahrung im Kühlraum ohne Gefrieren
- Gute Kompatibilität – Kompatibel mit Massenspektrometrie (MS), da kein AEBSF enthalten ist, das Verschiebungen der Peaks verursachen könnte
- Validierte Qualität – vollständig kompatibel mit Thermo Scientific Pierce™ Zelllyse-Puffern
Im Lieferumfang enthalten:
Formulierungen mit oder ohne zusätzliche EDTA-Ampulle für die Metalloprotease-Inhibition, wobei jeweils vier Packungsgrößen zur Auswahl stehen.
Lagerungsbedingungen:
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Produkt nicht einfrieren.
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Halt Protease- und Phosphatase-Inhibitor-Cocktail, EDTA-frei |
Produkttyp | Inhibitorcocktail |
Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern |
Form | Flüssig |
Produktlinie | Halt™ |
Puffer | Lysepuffer |
Reagenztyp | Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor |
Hemmstoffe | Protease-Inhibitor, Phosphatase-Inhibitor |
Menge | 24 x 100 μl |
Dokumentation
Product Information
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sicherheit und Handhabung
- Protease and Phosphatase Inhibitor Single-Use Cocktail, EDTA-Free (100X)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate