Learn More
Motic™ Halogen-Ersatzlampe
Verbraucht 12 Volt und 20 Watt. Die 12V/20 W-Halogenlampe kann mit allen Motic™ Mikroskopen verwendet werden.
Marke:  Motic™ 12180258
Artikelnummer. 11783205
  • 10.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit allen Motic™ Mikroskopen
  • 12 Volt
  • 20 Watt
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
Halogen-Ersatzlampe
Je 1
20 w
Motic™ Mikroskope
12 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Halogen-Ersatzlampe > Produkttyp: Halogen-Ersatzlampe, Wattleistung: 20 W