Learn More
Erlab™ Eigenständiger Luftreiniger Halo 35 P
Dieses angeschlossene Luftfiltersystem der eigenständigen Luftreinigungsstation Halo 35 fängt luftgetragene Laborschadstoffe an der Quelle ein und hält sie dauerhaft in hocheffizienten Filtern zurück. Als eigenständiges System, das vollständig vom Lüftungssystem des Gebäudes getrennt ist, lässt sich unsere Luftreinigungsstation sehr einfach in jedem Raum installieren.
Marke:  Erlab™ AP011A
Artikelnummer. 17911682
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Abmessungen: Außenbreite 592 mm - Außentiefe 892 mm - Außentiefe 303 mm
  • Luftstrom 300 m3/h
  • Sicherheitsstandards: *Filtrationsleistungen getestet gemäß der Norm AFNOR NF X 15-211:2009: Frankreich EN 1822: 1998 (HEPA H14- und ULPA U16-Filter)
  • CE Kennzeichnung
  • Spannung/Frequenz 110-230 V/50-60 Hz
  • Stromverbrauch 50 W
  • Betriebsmodus 24/24h - 7/7, Nacht/Tag
  • Deckenmontage, Aufhängung über 4 Ringschrauben (im Lieferumfang enthalten)
  • Gewicht: 31 kg
  • Geschütztes Volumen 70m3 oder eine Fläche von 30m2 bei einer Deckenhöhe von 2m50
  • Luftqualitätsleistungssensoren: Timerbasiert
  • Partikelfiltration für Pulver: HEPA H14-Filtrationseffizienz: 99,995 % gemäß MPPS-Methode, EN1822-Standard. ULPA U16-Filtrationseffizienz: 99,99995 % gemäß MPPS-Methode, EN1822-Standard
  • Vorfilter: Partikelfilter
  • Die Struktur besteht aus einem Metallrahmen aus korrosionsbeständigem Stahl, der mit 100 % Polyester beschichtet ist
  • Filtermodul aus eingespritztem Polypropylen-Aluminium
  • Kommunikationsschnittstelle: Einfache Kommunikation über LED-Impulse: Lüftereinstellungen, Nutzungstimer, Lüfterausfall, automatische Erkennung der Luftqualitätsleistung
  • eGuard™-App: App zur Fernsteuerung zur Überwachung von HALO-Geräten, zum Ändern der Einstellungen und zur sofortigen Übermittlung von Sicherheitswarnungen an Ihre Geräte (Mobilgerät, Tablet und PC).
  • Konnektivität RJ45-Ethernet-Kabelanschluss
Spezifikation
Spezifikation
Eigenständige und verbundene Luftreiniger
LED
CE, EN 1822:1998
892 mm
303 mm
50 W
592 mm
Metallischer Rahmen aus korrosionsgeschütztem Stahl, beschichtet mit 100% Polyester
Stainless Steel
35.1 in.
11.9 in.
110/230 V
31 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Erlab™ Eigenständiger Luftreiniger Halo 35 P > Halo 35 P Standalone Air Purifier Station; Material: Stainless Steel