Learn More
BRAND™ Halbweiße Mikroskopobjektträger
Halbweiße Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten sind halb weiß und halb klar.
Marke: BRAND™ 474743
737.25 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weißes (klares) Kalknatronglas
- Hydrolytische Klasse 3
- Es wird empfohlen, Objektträger mit geschliffenen Kanten zu verwenden, um das Verletzungsrisiko zu verringern
Spezifikation
76 mm | |
Geschliffen | |
1 mm | |
DIN ISO 8037-1 |
26 mm | |
Kalknatronglas | |
Weiß, Durchsichtig | |
76 x 26 mm |