Learn More
Gilac™ Half Size Dough Container
Half Size Dough Container is easy cleaning with flat bottom.
Marke:  Gilac™ G179451
Artikelnummer. 17958811
  • 13.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
  • 400 x 300 dough storage container.
  • Stacking with and without lid, can be stacked to a great height
  • Easy cleaning flat bottom.
Spezifikation
Spezifikation
Dough Container
Weiß
2.4 gal.
Polyethylen
400 x 300 x 100 mm
9 L
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ Half Size Dough Container > Dimensions (L x W x H): 400 x 300 x 100 mm, Volume: 9 L, Color: White