Learn More
CleanSpace™ Halbmaske
CleanSpace™ Halbmasken wurden speziell für die Verwendung mit dem CleanSpace™ PAPR entwickelt und sind eine Ergänzung zum CleanSpace™ System.
145.00 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AS/NZS1716: 2012 |
---|---|
Zertifizierungen (EN) | EN 12942 |
Produkttyp | PAPR-Halbmaske |
Modell Schutzmaske/Kopfteil | Nur PAPR-Halbmaske |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bergbau, Schweißen, Fertigung, Verhüttung, Bauwesen, Recycling-Anlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Mahlwerke |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15990052
|
CleanSpace™
|
S |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15910082
|
CleanSpace™
|
M |
149.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960052
|
CleanSpace™
|
L |
145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kompatibel mit ALLEN CleanSpace™PAPR Netzteilen
- Verwendung mit dem revolutionären CleanSpace™PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Um eine gute Abdichtung und eine bequeme Passform zu ermöglichen, sind Halbmasken in 3 Größen erhältlich
- Materialien: Weiches Silikonkissen, Nylonklammern und Polycarbonat (Ausatemventil)
- Testdapter für TSI Portacount™ Maskenanpassung erhältlich
- Einfaches Entfernen zur Reinigung
- Ist transparent und erleichtert die Kommunikation
- Die mit allen CleanSpacr™Atemschutzgeräten kompatiblen Halbmasken können schnell an die Netzteile angeschlossen werden und lassen sich zur Reinigung leicht abnehmen
- Die Halbmasken bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012 | |
PAPR-Halbmaske | |
Bergbau, Schweißen, Fertigung, Verhüttung, Bauwesen, Recycling-Anlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Mahlwerke | |
IP66/67 | |
170 x 130 x 70 mm |
EN 12942 | |
Nur PAPR-Halbmaske | |
PAF-1034, PAF-2034 | |
Bei -10 °C bis 55 °C lagern. | |
125 g |