Learn More
CleanSpace™ Halbmaske
CleanSpace™ Halbmasken wurden speziell für die Verwendung mit dem CleanSpace™ PAPR entwickelt und sind eine Ergänzung zum CleanSpace™ System.
Marke: CleanSpace™ PAF-1010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatibel mit ALLEN CleanSpace™PAPR Netzteilen
- Verwendung mit den bahnbrechenden CleanSpace™ PAPR: geringes Gewicht, ohne Schläuche oder Bänder
- Um eine gute Abdichtung und eine bequeme Passform zu ermöglichen, sind Halbmasken in 3 Größen erhältlich
- Materialien: Weiches Silikonkissen, Nylonklammern und Polycarbonat (Ausatemventil)
- Einfaches Entfernen zur Reinigung
- Ist transparent und erleichtert die Kommunikation
- Können schnell an die Gebläseeinheiten angeschlossen werden und lassen sich zur Reinigung leicht abnehmen
- Bestehen aus weichem Silikon, das sich leicht an das Gesicht anschmiegt und keine allergische Dermatitis verursacht.
Spezifikation
AS/NZS1716: 2012 | |
EN 12942 | |
M | |
Bergbau, Schweißen, Fertigung, Verhüttung, Bauwesen, Recycling-Anlagen, Notfalldienste, Landwirtschaft, Verarbeitungsanlagen, Mahlwerke | |
IP66/67 | |
Bei -10 °C bis 55 °C lagern. | |
125 g |
EN 12942 | |
PAPR-Halbmaske | |
Nur PAPR-Halbmaske | |
PAF-1034, PAF-2034 | |
PAF-1010 | |
170 x 130 x 70 mm |