Learn More
Thermo Scientific Chemicals Halcinonid
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 464980010
214.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 g
Artikelnummer. 16637022
  • 216.00 CHF / 1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Halcinonide
3093-35-4
Normale Bedingungen
C24H32ClFO5
Weiß bis gelb
Unlöslich in wässrigen Lösungen, löslich in Aceton, Chloroform, DMSO, leicht löslich in Benzol, Ethanol, Methanol, Ethylether, unlöslich in Hexanen
Reagenz
(1S,2S,4R,8S,9S,11S,12R,13S)-8-(2-Chloracetyl)-12-fluor-11-hydroxy-6,6,9,13-tetramethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icos-17-en-16-on
1 g
Glasflasche
Available
Pulver
MFCD00866006
264°C to 265°C
MUQNGPZZQDCDFT-JNQJZLCISA-N
CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CCl
454.96
454.96
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Halcinonid > 1 g; Glasflasche