Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™
Kleenex™
Marke:  Kimberly-Clark™ 6332
73.53 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12601376
  • 167.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Beschreibung
  • Weißes Duschgel mit einem Hauch von Luxus und einem dezenten Duft
  • Gibt bis zu 1.000 kontrollierte Gel-Portionen aus
  • Wenn die Kassette leer ist, kann sie zerdrückt werden, um Platz zu sparen und kann vollständig wiederverwertet werden, wenn die Pumpe entfernt wird
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Spendern für jeden Waschraum: Aquarius™ in Weiß (Artikelnummer 6948) und Schwarz (Artikelnummer 7173) sowie in Edelstahl (Artikelnummer 8973)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Haar- und Körperduschgel
Gel
6 x 1 L
1.000 ml
6.18 kg
Weiß
93 x 93 x 180mm
33.8 oz.
13,6 lb.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimberly-Clark™ Kleenex™ > Transparent; Volumen: 1000 ml