Learn More
Hafniumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.7 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 3 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396688
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafniumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.7 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396688
25 cm
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11396688
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013305.BU
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-58-6
Summenformel Hf
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
MDL-Nummer MFCD00011032
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-Name Hafnium
SMILES [Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium wire
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %
Menge 25 cm
Reinheit (%) 99.7%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈41.1g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY28I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number013382.RG,013305.BU,013305.BY
ChargennummerY15H061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013382.RG,013305.BU,013305.BY
ChargennummerP29I050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number013382.RG,013305.BU,013305.BY
ChargennummerF27L47 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number013382.RG,013305.BU,013305.BY
ChargennummerY27F073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number013382.RG,013305.BU,013305.BY
Name des Produkts
Hafniumdraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, 99.7 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 3 %, Thermo Scientific Chemicals >