Learn More
Hafniumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 3 %, Thermo Scientific Chemicals
48.62 CHF - 383.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-58-6
Summenformel Hf
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
MDL-Nummer MFCD00011032
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-Name Hafnium
SMILES [Hf]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11324628
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042982.BU
25 cm
48.62 CHF
25 Zentimeter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11314628
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042982.BY
100 cm
106.00 CHF
100 Zentimeter
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11304628
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042982.CC
500 cm
383.00 CHF
500 Zentimeter
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-166-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Hafniumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 3 %, Thermo Scientific Chemicals