Learn More
Hafniumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 3 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381258
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafniumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381258
2 m
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
50 cm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11381258
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010200.G2
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-58-6
Summenformel Hf
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
MDL-Nummer MFCD00011032
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-Name Hafnium
SMILES [Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium wire
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %
Menge 2 m
Reinheit (%) 99.97%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.64g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT27H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010200.G2,010200.BW,010200.G6
ChargennummerG11T040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number010200.G2,010200.BW,010200.G6
ChargennummerS26D002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number010200.G2,010200.BW,010200.G6
Chargennummer61700649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number010200.G2,010200.BW,010200.G6
Chargennummer61400950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number010200.G2,010200.BW,010200.G6
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hafniumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, 99.97 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 3 %, Thermo Scientific Chemicals >