Learn More
Hafnium(IV)-oxid, tech., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11353778
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafnium(IV)-oxid, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353778
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11353778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040270.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. It is also used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12055-23-1
Summenformel HfO2
Molekulargewicht (g/mol) 210.49
MDL-Nummer MFCD00003565
InChI-Schlüssel WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Hafnium(4+) Dioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[Hf+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium(IV) oxide
Schmelzpunkt 2774°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Merck Index 14,4588
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 210.49
Güte Technisch
Geruch Geruchsneutral
Dichte 9.68 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM29K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number040270.22,040270.36
ChargennummerZ27E052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number040270.22,040270.36
ChargennummerA18M15 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040270.22,040270.36
ChargennummerG01Z012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040270.22,040270.36
ChargennummerN08H053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040270.22,040270.36
Name des Produkts
Hafnium(IV)-oxid, tech., Thermo Scientific Chemicals >