Learn More
Hafnium(IV)-oxid, Spektrographie-Gütegrad ,99.9 % (Metallbasis ohne Zr), Zr-Gehalt typischerweise < 80 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. Also, used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hafnium(IV) oxide |
Schmelzpunkt | 2774°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Zr), Zr typischerweise < 80 ppm |
Merck Index | 14,4588 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 210.49 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
S01B022 | Analysenzertifikat | 26/03/2025 | 011836.04,011836.09 |
L29K03 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 011836.04,011836.09 |
L16M46 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 011836.04,011836.09 |
S01B022 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 011836.04,011836.09 |
Y25A035 | Analysenzertifikat | 24/11/2021 | 011836.04,011836.09 |