Learn More
Hafnium(IV)-oxid, 99 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals
97.55 CHF - 290.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12055-23-1 |
---|---|
Summenformel | HfO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 210.49 |
MDL-Nummer | MFCD00003565 |
InChI-Schlüssel | WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Hafnium(4+) Dioxidandiid |
SMILES | [O--].[O--].[Hf+4] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11371888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011835.14 |
25 g |
97.55 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11381888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011835.22 |
100 g |
290.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Hafnium(IV) oxide is used in optical coatings and in advanced metal-oxide-semiconductor devices. It is used as a gate insulator in field-effect transistors due to its high dielectric constant. It plays an important role as a possible candidate for resistive-switching memories, as a refractory material in the insulation of devices such as thermocouples and as a high-κ dielectric in DRAM capacitors. Also, used in the preparation of hafnium tetrachloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12055-23-1 | |
210.49 | |
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[Hf+4] |
HfO2 | |
MFCD00003565 | |
Hafnium(4+) Dioxidandiid |
Spezifikation
Hafnium(IV) oxide | |
12055-23-1 | |
99% (Metals Basis) | |
MFCD00003565 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[Hf+4] | |
210.49 | |
9.68 g/mL |
2774°C | |
Pulver | |
HfO2 | |
3260 | |
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N | |
Hafnium(4+) Dioxidandiid | |
210.49 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-013-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen