Learn More
Hafnium(IV)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
58.65 CHF - 231.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12055-23-1 |
---|---|
Summenformel | HfO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 210.49 |
MDL-Nummer | MFCD00003565 |
InChI-Schlüssel | WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Hafnium(4+) Dioxidandiid |
SMILES | [O--].[O--].[Hf+4] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10894151
|
Thermo Scientific Acros
193140010 |
1 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10381230
|
Thermo Scientific Acros
193140050 |
5 g | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-SpurenanalyseChemische Identifikatoren
12055-23-1 | |
210.49 | |
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[Hf+4] |
HfO2 | |
MFCD00003565 | |
Hafnium(4+) Dioxidandiid |
Spezifikation
Hafnium(IV) oxide | |
Weiß | |
99.99% | |
HfO2 | |
WIHZLLGSGQNAGK-UHFFFAOYSA-N | |
Hafnium(4+) Dioxidandiid | |
210.49 | |
Spurenmetallbasis |
12055-23-1 | |
Pulver | |
HfO2 | |
MFCD00003565 | |
[O--].[O--].[Hf+4] | |
210.49 | |
85% (Hf typical) | |
9.6800g/mL |
Sicherheit und Handhabung
- Hafnium(IV) oxide