Learn More
Hafnium(IV)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15482117
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafnium(IV)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482117
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15482117
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045061.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-52-9
Summenformel HfF4
MDL-Nummer MFCD00016127
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium (IV) fluoride
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3290
Formelmasse 254.48
Reinheit (%) 99.9%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM29K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number045061.14
ChargennummerP04I106 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045067.09,045061.14
ChargennummerB14Y037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number045067.09,045061.14
ChargennummerK02S027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number045067.09,045061.14
Name des Produkts
Hafnium(IV)-fluorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >