Learn More
Hafnium(IV)-chlorid, weißes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13499-05-3 | Cl4Hf | 320.29 g/mol
96.55 CHF - 1610.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13499-05-3
Summenformel Cl4Hf
Molekulargewicht (g/mol) 320.29
MDL-Nummer MFCD00011034
InChI-Schlüssel PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J
Synonym hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis
PubChem CID 37715
IUPAC-Name Hafniumtetrachlorid
SMILES Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15417025
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045612.14
25 g
96.55 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15427025
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045612.22
100 g
337.00 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Add to basket
15437025
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045612.36
500 g
1610.00 CHF
500 Gramm
Verfügbar ab: 04-06-2025
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Keep container in a well ventilated place. Keep away from combustible material. When using do not eat or drink. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-826-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Hafnium(IV)-chlorid, weißes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals