Learn More
Hafnium(IV)-chlorid, 99 %, -80 Maschen, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13499-05-3 | HfCl4 | 320.29 g/mol
65.63 CHF - 177.89 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13499-05-3 |
---|---|
Summenformel | HfCl4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 320.29 |
MDL-Nummer | MFCD00011034 |
InChI-Schlüssel | PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis |
PubChem CID | 37715 |
IUPAC-Name | Hafniumtetrachlorid |
SMILES | Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10237550
|
Thermo Scientific Acros
293250250 |
25 g | Glasflasche |
65.63 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10311324
|
Thermo Scientific Acros
293251000 |
100 g | Glasflasche |
177.89 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13499-05-3 | |
320.29 | |
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J | |
37715 | |
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl |
HfCl4 | |
MFCD00011034 | |
hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis | |
Hafniumtetrachlorid |
Spezifikation
Hafnium(IV) chloride | |
-80 mesh | |
Weiß | |
98.5% min. (Argentometry) | |
HfCl4 | |
14, 4588 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol, acetone | |
Cl[Hf](Cl)(Cl)Cl | |
320.29 | |
320.29 |
319.0°C | |
13499-05-3 | |
Pulver | |
HfCl4 | |
MFCD00011034 | |
hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, hafnium chloride hfcl4 , t-4, hfcl4, hafnium iv chloride,hafnium tetrachloride, hafnium iv chloride, sublimed grade, hafnium iv chloride, purum at, hafnium iv chloride, purified by sublimation trace metals basis | |
PDPJQWYGJJBYLF-UHFFFAOYSA-J | |
Hafniumtetrachlorid | |
37715 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store in a dry place. Store in a closed container.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 236-826-5
- Hafnium(IV) chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.