Learn More
Hafnium(IV)-chlorid, weißes Pulver, > 98 % (Metallbasis ohne Zr), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hafnium chloride tetrahydrofuran complex is an efficient catalyst for the Diels-Alder cycloadditions, Ziegler-Natta polymerization of alkenes. It is used as control rods in nuclear reactors and in manufacture of light bulb filaments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hafnium(IV) chloride |
Schmelzpunkt | 320° (sublimation) |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2.5 g |
Prozentgehaltsbereich | >98% (Metals basis excluding Zr) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,methanol and acetone. |
Formelmasse | 320.3 |
Geruch | Irritating |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z26K034 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 011834.22,011834.88,011834.14,011834.36 |
U15K031 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | 011834.22,011834.88,011834.14 |
W14G063 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | 011834.22,011834.88,011834.14 |
W08J011 | Analysenzertifikat | 19/02/2024 | 011834.22,011834.88,011834.14 |
R24H064 | Analysenzertifikat | 07/07/2022 | 011834.22,011834.88,011834.14 |