Learn More
Hafniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, geglüht, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11386887
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, geglüht, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386887
50 x 80 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 80 mm
80 x 250 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11386887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010793.FJ
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-58-6
Summenformel Hf
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
MDL-Nummer MFCD00011032
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-Name Hafnium
SMILES [Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium foil
Namenshinweis 0.25mm (0.01 in.) thick, Annealed
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %
Menge 50 x 80 mm
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈13.3g/50x80mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU01J048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2023 Catalog Number010793.FP,010793.FJ
ChargennummerA08J03 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010794.GH,010793.FP,010793.FJ
ChargennummerJ27P30 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010794.GH,010793.FP,010793.FJ
ChargennummerU23H077 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010794.GH,010793.FP,010793.FJ
ChargennummerD15Z028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010794.GH,010793.FP,010793.FJ
Name des Produkts
Hafniumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, geglüht, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals >