Learn More
Hafniumfolie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11304677
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafniumfolie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304677
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
100 x 100 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11304677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039710.GH
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-58-6
Summenformel Hf
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
MDL-Nummer MFCD00011032
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
IUPAC-Name Hafnium
SMILES [Hf]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈3.3g/100x100mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerC02Y034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2024 Catalog Number039756.18,039710.HL,039710.FI,039756.09,039710.GH,039756.30
ChargennummerM04I042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039677.30,039710.FI,039710.GH,039677.36,039677.18
ChargennummerM28H041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039677.30,039710.FI,039710.GH,039677.36,039677.18
ChargennummerH24P39 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number039677.30,039710.FI,039710.GH,039677.36,039677.18
ChargennummerG07U003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039677.30,039710.FI,039710.GH,039677.36,039677.18
Name des Produkts
Hafniumfolie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals >