Learn More
Aus kristallförmigen Hafniumbarren gefräste Späne, 99.7 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hafnium |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 % |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 99.7% |
Geruch | Odorless |
Form | Kristallstab, Schnitzel-Mahlgut |
Name des Produkts
Aus kristallförmigen Hafniumbarren gefräste Späne, 99.7 % (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 3 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur