Learn More
Hafniumborid, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 2 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11375887
Zum Warenkorb hinzufügen
Hafniumborid, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375887
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11375887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043664.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hafnium boride is used in wear resistant coatings. It is also employed as a nuclear reactor control rod. Furthermore, it is used in hypervelocity re-entry vehicles like ICBM heat shields or aerodynamic leading-edges. It is useful in the preparation of high temperature composites in conjunction with silicon carbide (SiC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12007-23-7
Summenformel B2Hf
MDL-Nummer MFCD00016125
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium boride
Schmelzpunkt 3250°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr < 2 %
Strukturformel HfB2
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 200.11
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 10.5 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS26A020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number043664.30,043664.09,043664.18
ChargennummerP28K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2024 Catalog Number043664.30,043664.09,043664.18
ChargennummerZ05I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number043664.30,043664.09,043664.18
ChargennummerZ06H031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043664.30,043664.09,043664.18,043683.30
ChargennummerB05W032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043664.30,043664.09,043664.18,043683.30
Name des Produkts
Hafniumborid, 99.5 % (Metallbasis ohne Zr), Zr < 2 %, Thermo Scientific Chemicals >