Learn More
Hafnium-ArC-Guss-Pellet, 12 mm (0.47 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 4.5 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414945
1 Pc.
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hafnium arc-cast pellet
Namenshinweis 12mm (0.47 in.) dia.
CAS 7440-58-6
Schmelzpunkt 2227°C
Siedepunkt 4603°C
Dichte 13.310 g/mL
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Zr), Zr nominal 4.5 %
Summenformel Hf
MDL-Nummer MFCD00011032
Menge 1 Pc.
Synonym hafnium, elemental, hafnio, celtium, unii-x71938l1do, and compounds, hsdb 552, powder, foil, atom, wire
InChI-Schlüssel VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Hf]
IUPAC-Name Hafnium
Molekulargewicht (g/mol) 178.49
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
Formelmasse 178.49
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈10g/pellet
Form Pellet
Name des Produkts
Hafnium-ArC-Guss-Pellet, 12 mm (0.47 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis ohne Zr), nominales Zr 4.5 %, Thermo Scientific™ >