Learn More
Bochem™ HACCP-Schneidebrett, L=610mm, B=460mm, weiss, PE
Marke:  Bochem™ 12616
Artikelnummer. 12631915
  • 94.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Spezifikation
Weiß
610 x 460 x 25 mm
460 mm
Polyethylen
610 mm
25 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ HACCP-Schneidebrett, L=610mm, B=460mm, weiss, PE > Abmessungen:610 x 460 x 25 mm (L x B x H)