Learn More
Gilac™ HACCP-Tablett
Dank des breiten Trenngitters kann das Gilac™ HACCP-Tablett als Abtautablett verwendet werden.
Marke: Gilac™ G190128
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flat Tray, Complete package: Tray + Shelf + Lid
- Dimensions suitable for refrigerators
- Can be used as:
- defrosting trays thanks to its wide dividing grid that separates the ice water from the product being defrosted
- preparation container for products that drip ingredients tray
- containers for preserving comparison samples
- fermenting and decanting containers
- Nesting and stacking with lid
Spezifikation
Food Bin | |
Blau | |
101.4 oz. |
HDPE | |
Rechteckig | |
3 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gilac™ HACCP-Tablett > HACCP Flat Tray with Lid and Grid; Capacity: 3 L; Color: Blue
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur