Learn More
IKA™ HABITAT Photo Ferment CCT
GREENER_CHOICE
Das HABITAT Photo Ferment CCT Steuereinheitspaket des HABITAT Forschungsbioreaktors wird zur Überwachung und Steuerung der Bioprozesse verwendet.
Marke:  IKA™ 0010007607
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17775219
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Bioreaktor-Paket
HABITAT Photo Ferment CCT S099, Tablet mit Software für Bioreaktor, HA.pl. Peltier-Kühlelement, LED-Bedienfeld (2 Stk.)
100/240 V
1,0 bis 270 ml/min
UK-Stecker
14 kg
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ HABITAT Photo Ferment CCT > UK-Stecker