Learn More
IKA™ HABITAT Ferment, einwandiges 5 l-Paket
Das HABITAT Ferment Paket für den Bioreaktor HABITAT Research enthält ein einwandiges 5 l-Glasgefäß für Fermentationsanwendungen sowie den entsprechenden Rührantrieb.
Marke:  IKA™ 0010007660
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17725089
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zusammen mit dem separat erhältlichen Kontrollturm-Paket (z. B. HABITAT Ferment) erhalten Sie alle notwendigen Komponenten für eine erfolgreiche Kultivierung. Im Lieferumfang der HABITAT Ferment 2 und 5 l-Gefäße ist ein Kühlfinger für die Temperatursteuerung/Kühlung im Medium enthalten. Wir empfehlen die Verwendung in Verbindung mit einem unserer Kühlgeräte, wie z. B. dem RC 2 lite.
Lieferumfang
  • Ständer 5
  • HA.gv.sw.5 Glasgefäß, einwandig
  • Ha.mt.s.10 Motor, groß
  • HA.hp.s.5 Ernte-Leitung, gerade
  • Ha.ino Öffnung für die Inokulation
  • HA.ba.5 Leitblech
  • HA.sp.r.5 Ringsparger, 0,5 mm
  • Ha.cn Kondensator
  • Ha.ip.b.5 Flügelrad mit 6 Rotorblättern (2 St.)
  • HA.s.tm.5 Temperatursensor
  • HA.s.ph.5 pH-Sensor
  • HA.s.do.5 DO-Sensor
  • Ha.s.fo Schaumsensor
  • HA.s.lv.5 Füllstandssensor
  • Ha.cab.sw Kabel- und Schlauchsatz
  • Ha.sf.250 Probenkolben (4 St.)
  • HA.cf5 Kühlfinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bioreaktor-Paket
5 l
13,29 kg
Autoklavierbar
Borosilikatglas
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
IKA™ HABITAT Ferment, einwandiges 5 l-Paket > Einwandig, 5 l