Learn More
IKA™ HABITAT Ferment, doppelwandiges 10 l-Paket
Das HABITAT Ferment Paket für den Bioreaktor HABITAT Research enthält ein doppelwandiges 10 l-Glasgefäß für Fermentationsanwendungen sowie den entsprechenden Rührantrieb.
Marke: IKA™ 0010007662
Beschreibung
Zusammen mit dem separat erhältlichen Kontrollturm-Paket (z. B. HABITAT Ferment) erhalten Sie alle notwendigen Komponenten für eine erfolgreiche Kultivierung. Für die Temperaturregelung über den Doppelmantel empfehlen wir einen unserer Thermostate wie HRC 2 Basic oder Control.
Lieferumfang
- Ständer 10
- HA.gv.dw.10 Glasgefäß, doppelwandig
- Ha.mt.s.10 Motor, groß
- HA.hp.s.10 Ernte-Leitung, gerade
- Ha.ino Öffnung für die Inokulation
- HA.ba.10 Leitblech
- HA.sp.r.10 Ringsparger, 0,5 mm
- Ha.cn Kondensator
- HA.ip.b.10 Flügelrad mit 6 Rotorblättern (2 St.)
- HA.s.tm.10 Temperatursensor
- HA.s.ph.10 pH-Sensor
- HA.s.do.10 DO-Sensor
- Ha.s.fo Schaumsensor
- HA.s.lv.10 Füllstandssensor
- Ha.cab.dw Kabel- und Schlauchsatz
- Ha.sf.250 Probenkolben (4 St.)
Spezifikation
Bioreaktor-Paket | |
10 l | |
21,9 kg |
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas |