Learn More
IKA™ HABITAT CEll, einwandiges 0,5 l-Paket
Das HABITAT Cell-Paket für den Bioreaktor HABITAT Research enthält ein einwandiges 0,5 l-Glasgefäß für Zellkulturanwendungen sowie den entsprechenden Rührantrieb.
Marke:  IKA™ 0010007644
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17795069
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Zusammen mit dem separat erhältlichen Steuerturm-Paket (z. B. HABITAT Cell) erhalten Sie alle notwendigen Komponenten für eine erfolgreiche Kultivierung.
Lieferumfang
  • Ständer 0.5
  • HA.gv.sw.0.5 Glasgefäß, einwandig
  • Ha.mt.s.2 Motor, klein
  • HA.hp.s.0.5 Ernte-Leitung, gerade
  • Ha.fd Zufuhröffnung (2 St.)
  • HA.sp.m.0.5 Mikroverteiler, 5 µm
  • Ha.cn Kondensator
  • HA.ip.pi.0.5 3-Schrägblattrührer
  • HA.s.tm.1 Temperatursensor
  • HA.s.ph.0.5 pH-Sensor
  • HA.s.do.0.5 DO-Sensor
  • Ha.s.fo Schaumsensor
  • HA.s.lv.1 Füllstandssensor
  • HA.hbl.0.5 Heizdecke
  • Ha.cab.sw Kabel- und Schlauchsatz
  • Ha.sf.250 Probenkolben (4 St.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 l
Borosilikatglas
185 x 365 x 185 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
IKA™ HABITAT CEll, einwandiges 0,5 l-Paket > Einwandig, 0,5 l