Learn More
H-B Instrument™ Multi-Sonden-Thermometerhalter
Kann an jeder Becherseite befestigt werden
Marke:  H-B Instrument™ B61400-7100
Artikelnummer. 17551305
  • 14.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Edelstahl SUS304 gefertigt
  • Kann bis zu vier Thermometer gleichzeitig aufnehmen, Außenmaß 0,14 bis 0,16 Zoll (3,5 bis 4 mm)
  • Größe:3 (L) x 1,5 Zoll (B) (76 x 38 mm)
Spezifikation
Spezifikation
Befestigen Sie das Thermometer an der Seite eines Bechers, um bis zu vier Thermometer gleichzeitig zu halten
Edelstahl
3 in.
76 mm
Halter
3,5 bis 4 mm Multisondenthermometer
Name des Produkts
H-B Instrument™ Multi-Sonden-Thermometerhalter > Der Clip fasst bis zu vier Thermometer gleichzeitig mit einem Außenmaß von 3,5 bis 4 mm