Learn More
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Precision Flüssig-Glas-Verifizierungsthermometer
GREENER_CHOICE
Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST™ und DAkkS.
Marke:  H-B Instrument™ B61004-0300
67.02 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13039162
  • 70.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zur Überprüfung der Probentemperatur in Tiefkühlgeräten, Kühlschränken, Inkubatoren und Öfen mit Rückführbarkeit auf NIST™ und DAkkS.
Jedes Element verfügt über eine Fluoropolymerbeschichtung für mehr Sicherheit, individuelle Seriennummern und eine mehrsprachige (englische, französische, deutsche, italienische, portugiesische und spanische) Präzisionserklärung, die auf NIST und DAkkS rückführbar ist.
Getestet und kalibriert in dreifach-akkreditiertem/registriertem ISO/IEC 17025:2005, A2LA Labor gegenüber Geräten, deren Kalibrierung auf NIST und DAkkS rückführbar sind.
Certifications
NIST, DAkkS
Serviceleistungen
Auf fünf Jahre befristet.Weitere Informationen finden Sie unter hbinstrument.com/conditions.php.
Spezifikation
Spezifikation
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS/PTB
Precision
135 mm
Enviro-Safe™ Flüssigkeit
1 °C
-30°bis +1 °C
0,5 °C
Chemische Labore, Universitäten, wissenschaftliche Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, petrochemische Labore, pharmazeutische und medizinische Branche, Hersteller, Molkereien, Brauereien und Brennereien
5,3 in.
Glas
Prüfthermometer
-30 °C
Tiefkühlgerät
0,5 °
Name des Produkts
H-B Instrument™ Frio-Temp™ Precision Flüssig-Glas-Verifizierungsthermometer > Tiefkühlgerät: -30 Grad bis + 1 Grad°C