Learn More
H-B Instrument™ H-B™ Enviro-Safe™ Teilweise eintauchendes Allzweck-Flüssigkeits-Glasthermometer, 3 Zoll
Zertifizierte umweltverträgliche Thermometer ersetzen gefährliches Quecksilber
21.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Thermometer mit individueller Seriennummer sind nach NIST rückverfolgbar; sie werden mit einer mehrsprachigen Erklärung zu Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit geliefert. |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Unterteilung | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13099132
|
H-B Instrument™
B60503-0000 |
— | -10°bis +260 °C | 1 °C | ±1,5 °C, ± 2 °C über 100 °C und ± 2,5 °C über 200 °C, ± 3 °C über 230 °C | N/A | ||||||
Beschreibung
- Umweltfreundliches Thermometer mit EnviroKleen™-Zertifikat
- Enthalten eine grüne, nicht-toxische, bioabbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit vor einem bleifreien, schwarz-weißen Glas
- Entsprechen Regierungs-, Bildungs- und Industrieverfügungen zum Kauf von umweltfreundlichen Produkten
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Laboren, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, pharmazeutischer und medizinischer Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Sollten Sie einen anwenderbezogenen Kalibrierungsbericht für das Thermometer benötigen, sind Thermometer mit werksseitiger Kalibrierung oder maßgeschneiderte Kalibrierungs-Dienstleistungen erhältlich.
Certifications
Thermometer mit individueller Seriennummer sind nach NIST rückverfolgbar; sie werden mit einer mehrsprachigen Erklärung zu Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit geliefert.
Compliance
Hergestellt und getestet von unserem Qualitätsteam in den USA.
Spezifikation
Thermometer mit individueller Seriennummer sind nach NIST rückverfolgbar; sie werden mit einer mehrsprachigen Erklärung zu Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit geliefert. | |
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. |