Learn More
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Trockenblock/Inkubator-Thermometer
EnviroKleen™-zertifiziertes, umweltfreundliches, zu 100 % ungiftiges, ungefährliches, biologisch abbaubares Füllgut. H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Trockenblock-/Inkubatorthermometer sind eintauchbare Thermometer mit den Maßen 175 mm (6.9 Zoll), 35 mm, mit Flüssigkeit im Glas.
90.50 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST |
---|---|
Länge gesamt (angloamerikanisch) | 6.9 Zoll |
Gesamtlänge (metrisch) | 175 mm |
Material | Glas |
Thermometerfüllung | Enviro-Safe™ Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13596980
|
H-B Instrument™
B60510-0100 |
Trockenblock-/Inkubatorthermometer, PFA-beschichtet |
90.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die in den USA hergestellten Thermometer enthalten Enviro-Safe™ grüne Flüssigkeit und ein weißes Rückglas
- EnviroKleen™-zertifizierte Umweltfreundlichkeit und in recycelbarer Safety-Pak™ Verpackung verpackt
- Verfügen über die gleiche Genauigkeit wie ähnliche Quecksilberthermometer, mit Pfeilmarkierungen, die auf dem Glas bei 25, 30, 37 und 56 °C aufgedruckt sind
- Einzeln serialisiert und in einem dreifach akkreditierten/registrierten ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten Kalibrierlabor getestet
- International anerkannt und von den Unterzeichnern von LAC/MRA akzeptiert
- Mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung, die auf NIST rückführbar ist.
- Herst.- Nr. B60510-0100 verfügt über eine Sicherheitsbeschichtung aus PFA-Flouropolymer, die Flüssigkeit und Glas bei einem Bruch auffängt
Spezifikation
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST | |
175 mm | |
Enviro-Safe™ Flüssigkeit | |
24 °C | |
0,5 °C | |
35 mm |
6.9 Zoll | |
Glas | |
57 °C | |
24° bis 57 °C | |
0,5 °C |