Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Bimetallisches Autoklaventhermometer mit Registrierung der Höchsttemperatur
Zeigen die höchste erreichte Temperatur an und halten diese Messung, bis sie manuell zurückgesetzt wird
63.55 CHF - 136.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Rückführbar auf NIST
Skalengröße (angloamerikanisch) 3,19 in.
Skalengröße (metrisch) 81 mm
Länge (angloamerikanisch) Sonde 2 in.
Länge (metrisch) Sonde 50 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Thermometer mit Höchsttemperaturanzeige und einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung und Anleitung. 13-202-760 enthält einen individuellen Kalibrierbericht für das Thermometer.
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15460044
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B60215-0000
Ohne individuellen Kalibrierbericht
136.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15519971
Unterlagen ansehen
H-B Instrument™
B61315-0000
Ohne individuellen Kalibrierbericht
63.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ein Höchsttemperaturzeiger (rot) wird durch den Temperaturmesszeiger (schwarz) nach oben bewegt, um die höchste erreichte Temperatur anzuzeigen.
  • Verbindungsstück mit Gewinde (1/4 Zoll NPT) wird direkt in In-Line-Prozesse verschraubt oder zur Montage des Thermometers auf dem mitgelieferten Ständer verwendet
  • Wasserdicht und unter Druck stehend
  • Hält Autoklavierzyklen stand
  • Hergestellt aus langlebigem 304-Edelstahl mit Glaslinse
  • Hält Druck, hohen Temperaturen und Rost stand
  • Sondenlänge: 50 mm (2 in.)
  • Enthält mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) sowie eine auf NIST™ rückführbare Test und Kalibriererkläung
Compliance
Rückführbar auf NIST
Spezifikation
Spezifikation
Rückführbar auf NIST
81 mm
50 mm
Bimetall
150 °C
-20 °C
-20°bis +150 °C
2 °C/5 °F
3,19 in.
2 in.
Glas
300 °F
0 °F
0 bis 300 °F
+/-1,5 °C (+/-3 °F) voller Bereich