Learn More
H-B Instrument™ Durac™ Bimetallisches Autoklaventhermometer mit Registrierung der Höchsttemperatur
Zeigen die höchste erreichte Temperatur an und halten diese Messung, bis sie manuell zurückgesetzt wird
Marke: H-B Instrument™ B60215-0000
Includes: Thermometer mit Höchsttemperaturanzeige und einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisionserklärung und Anleitung. 13-202-760 enthält einen individuellen Kalibrierbericht für das Thermometer.
Beschreibung
Ein Höchsttemperaturzeiger (rot) wird durch den Temperaturmesszeiger (schwarz) nach oben bewegt, um die höchste erreichte Temperatur anzuzeigen.- Verbindungsstück mit Gewinde (1/4 Zoll NPT) wird direkt in In-Line-Prozesse verschraubt oder zur Montage des Thermometers auf dem mitgelieferten Ständer verwendet
- Wasserdicht und unter Druck stehend
- Hält Autoklavierzyklen stand
- Hergestellt aus langlebigem 304-Edelstahl mit Glaslinse
- Hält Druck, hohen Temperaturen und Rost stand
- Sondenlänge: 50mm (2 in.)
- Enthält mehrsprachige Anleitung (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) sowie eine auf NIST™ rückführbare Test und Kalibriererkläung
Compliance
Rückführbar auf NIST
Spezifikation
± 2 °C | |
3,19 in. | |
Ohne individuellen Kalibrierbericht | |
50 mm | |
Bimetall | |
150 °C | |
-20 °C | |
-20°bis +150 °C | |
2 °C/5 °F |
Rückführbar auf NIST | |
81 mm | |
2 in. | |
Glas | |
300 °F | |
0 °F | |
0 bis 300 °F | |
+/-1,5 °C (+/-3 °F) voller Bereich |