Learn More
H-B Instrument™ Double-Safe™ mit PFA-Sicherheitsbeschichtung, Flüssig-Glas-Thermometer: Vollständig eintauchbar
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Ihren Arbeitsplatz und sorgen Sie für eine sichere Arbeitsumgebung
Marke:  H-B Instrument™ B60400-1200
27.69 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13009152
  • 29.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Umweltfreundliche Thermometer sind mit einer PFA-Sicherheitsbeschichtung versehen, um Flüssigkeiten und Glas im Falle eines Bruchs aufzufangen
  • Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
  • Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
  • Hergestellt und getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Certifications
Rückführbar auf NIST™. Mit einer mehrsprachigen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Spezifikation
Spezifikation
NIST-rückführbar. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Precision
7,9 in.
200 mm
Enviro-Safe™ Flüssigkeit
-10 °C
-10°bis +110 °C
1 °C
Chemische Labore, Universitäten, wissenschaftliche Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, petrochemische Labore, pharmazeutische und medizinische Branche, Hersteller, Molkereien, Brauereien und Brennereien
Vollständiges Eintauchen
200 mm
Glas
110 °C
±1 °C
Videos
  • H-B instruments Immersion thermometers
Name des Produkts
H-B Instrument™ Double-Safe™ mit PFA-Sicherheitsbeschichtung, Flüssig-Glas-Thermometer: Vollständig eintauchbar > Bereich: -10 Grad bis +110 Grad C; Teilung: 1 Grad C; Genauigk.: +/-1 Grad C; L: 200 mm