Learn More
GW 9508, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Potent and selective agonist for the free fatty acid receptor FFA1 (GPR40) (pEC50 values are 7.32, < 4.3 and < 4.3 for FFA1, FFA2 and FFA3 receptors respectively). Inactive against a range of other GPCRs, kinases, proteases, integrins and PPARs. Potentiates glucose-stimulated insulin secretion in MIN6 cells (pEC50 = 6.14).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | GW 9508 |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 347.41 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GW 9508, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur