Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Guvacine hydrochloride |
CAS | 498-96-4 |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C6H9NO2 |
MDL-Nummer | MFCD00055191 |
Menge | 100 mg |
Merck Index | 14,4584 |
Synonym | guvacine, 1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydronicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-pyridine-3-carboxylic acid, spectrum_001426, tocris-0234, specplus_000808, lopac-g-007, spectrum2_001474 |
InChI-Schlüssel | QTDZOWFRBNTPQR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1CNCC(=C1)C(=O)O |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alfa Aesar™ Guvacine hydrochloride, 99+% >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur