Learn More
Labconco™ Guardian™ digitales Luftstromwächter-Kit
Zur Verwendung mit Labconco Basic™ Laborhauben.Das Labconco™ Guardian™ digitale Luftstromwächter-Kit beinhaltet einen akustischen/visuellen Alarm, der den Anwender auf niedrige oder hohe Gesichtsgeschwindigkeiten im vorderen Bereich aufmerksam macht.
Marke:  Labconco™ 9743209
Artikelnummer. 15680125
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Das LCD-Display zeigt die durchschnittliche Geschwindigkeit im vorderen Bereich an
  • Akustischer/visueller Alarm weist den Anwender auf eine niedrige oder hohe Geschwindigkeit im vorderen Bereich hin
  • Für den Einbau in eine werkseitig vorbereitete Aussparung im oberen Bereich der rechten Montageplatte
  • Zur Verwendung mit Labconco Basic™ Laborhauben
Spezifikation
Spezifikation
Luftstromüberwachung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Guardian™ digitales Luftstromwächter-Kit >