Learn More
OHAUS™ Guardian 7000 Heizplatten-Rührer
Langlebige Heizplattenrührer mit überlegenen Sicherheitsfunktionen und intelligenter Leistung
Marke: OHAUS™ 30500613
843.46 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schützen Sie Ihr Labor mit der patentierten SmartPresence™-Technologie. Diese exklusive, hochmoderne Technologie kann einen Benutzer in der Nähe erkennen. Wird niemand erkannt, schaltet sich die Heizfunktion sicher ab.
- Sichere Überwachung der Höchsttemperatur. Die SmartHeat™-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Höchsttemperatur des Rührers mit Heizplatte einzustellen, um eine Überhitzung empfindlicher Proben zu verhindern und so den Benutzer und die Probe zu schützen.
- Schützt Bediener – das SmartHousing™ bleibt bei allen Temperatureinstellungen kühl. Die große Anzeigeleuchte für heiße Oberfläche ist im Labor auch aus größerer Entfernung leicht erkennbar und leuchtet ab einer Temperatur von über 40 °C.
Spezifikation
Keramik | |
5,443 kg | |
E-G71HSRDM | |
123,000 mm | |
4,80 in. | |
286,00 mm | |
11,25 in. | |
5,200 kg |
230 V | |
230 V, 7 A, 50/60 Hz | |
16,30 in. | |
5 bis 500 °C | |
50/60 Hz | |
415,00 mm | |
11,500 lb | |
EU |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%