Learn More
Thermo Scientific™ GuardGOLD™ Kapillarsäulen
Zum Schutz Ihrer Analysesäule vor Schäden und Kontamination durch nichtflüchtige Stoffe.
Marke:  Thermo Scientific™ 26050-1018
178.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15257478
  • 179.79 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Analysesäule mithilfe der ThermoScientific™ GuardGOLD™ Kapillarsäulen vor Schäden und Kontamination mit nichtflüchtigen Materialien. Ermöglicht eine herausragende AnalyseleistungSchützt vor Säulenkontamination mit nichtflüchtigen Materialien, was die Säulenlebensdauer verlängertKonzentriert Zielanalyten am Kopf der Analysesäule, was die chromatographische Peakform verbessertStark deaktiviert für herausragende Trägheit, die für die Analyse von aktiven Verbindungen erforderlich istHohe maximale Betriebstemperatur von 360 °C
  • Ideal for High-Throughput, High-Resolution LC
  • The UltiMate 3000 Rapid Separation Well Plate Autosampler is strongly recommended for high-pressure, high-resolution applications. Short injection cycle times make it ideal for high-throughput applications. It is available in both nonthermostatted (WPS-3000RS) and thermostatted (WPS-3000TRS) versions.
Performance and Features:
  • Injection volume precision typically <0.15% RSD for 5μL injections
  • High-precision drive mechanism to deliver superior injection linearity of r2 >0.9999 (5–90μL)
  • Wide injection volume range from 0.2 to 500μL using three syringe and loop combinations for maximum injection flexibility
  • Low gradient delay volume of 140μL (default) or 50μL (with 25μL sample loop)
  • Volumetric accuracy better than ±0.5% for 20μL injections allow easy method transfer from HPLC to UHPLC
  • Sample thermostatting to protect thermally-sensitive analytes (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.18 mm
0.18 mm
10 m
Guard Column
Gaschromatographie (GC)
Jeweils
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GuardGOLD™ Kapillarsäulen > GUARDGOLD Guard Column 10m X0.18mmID
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.