Learn More
Thermo Scientific™ GuardGOLD™ Kapillarsäulen
Zum Schutz Ihrer Analysesäule vor Schäden und Kontamination durch nichtflüchtige Stoffe.
Marke:  Thermo Scientific™ 26050-0232
49.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10139384
  • 49.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Analysesäule mithilfe der ThermoScientific™ GuardGOLD™ Kapillarsäulen vor Schäden und Kontamination mit nichtflüchtigen Materialien. Ermöglicht eine herausragende AnalyseleistungSchützt vor Säulenkontamination mit nichtflüchtigen Materialien, was die Säulenlebensdauer verlängertKonzentriert Zielanalyten am Kopf der Analysesäule, was die chromatographische Peakform verbessertStark deaktiviert für herausragende Trägheit, die für die Analyse von aktiven Verbindungen erforderlich istHohe maximale Betriebstemperatur von 360 °C
Ideal für LC-Anwendungen mit hohem Durchsatz und hoher Auflösung
Der UltiMate 3000 Rapid Separation Mikrotiterplatten-Autosampler wird für Anwendungen mit hohem Druck und hoher Auflösung empfohlen. Dank kurzer Injektionszyklusdauer ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz. In Ausführungen ohne Thermostatisierung (WPS-3000RS) und mit Thermostatisierung (WPS-3000TRS) erhältlich.
Leistung und Merkmale
  • Präzision des Injektionsvolumens typischerweise <0,15 % RSD für 5 µl-Injektionen
  • Hochpräziser Antriebsmechanismus für hervorragende Injektionslinearität von r2 > 0,9999 (5 bis 90 µl)
  • Breiter Injektionsvolumenbereich von 0,2 bis 500 µl mit drei Spritzen- und Schleifenkombinationen für maximale Flexibilität bei der Injektion
  • Niedriges Gradientenverzögerungsvolumen von 140 µl (Standard) oder 50 µl (mit 25 µl Probenschleife)
  • Volumetrische Genauigkeit besser als ±0,5 % bei 20-µl-Injektionen für den einfachen Transfer von HPLC- zu UHPLC-Methoden
  • Thermostatisierung der Proben für den Schutz von temperaturempfindlichen Analyten (WPS-3000TRS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 m
0,32 mm
GC
0,32 mm
2 m Länge; 0,32 mm nominaler Innendurchmesser
GuardGOLD
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GuardGOLD™ Kapillarsäulen > GuardGOLD; Länge 2 m; nominaler ID 0,32 mm; nominaler AD 0,45 ± 0,04 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.