Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidin-Thiocyanat, molekularbiologische Qualität Artikelnummer.: 15486719
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Guanidin-Thiocyanat, molekularbiologische Qualität
Artikelnummer. 15486719
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 15486719
Marke: Thermo Scientific Chemicals J65104.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Ein Proteindenaturierungsmittel
Guanidine thiocyanate is used for RNA isolation and can solubilize proteins. When the compound is used to solubilize proteins it can be removed by dialysis against urea without difficulty. The hybridization of guanidine thiocyanate-solubilize hepatocytes can be used as a method to quantify mRNA from hepatocytes. Blood sample lysate stored in guanidine thiocyanate has been shown to maintain nucleic acid integrity. Research describes guanidine thiocyanate to be ineffective for RNA isolation of plant tissue with a high levels of secondary metabolites and storage proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Guanidin-Thiocyanat wird zur RNA-Isolierung verwendet und kann Proteine lösen. Wenn die Verbindung zur Lösung von Proteinen verwendet wird, kann sie problemlos durch Harnstoffdialyse entfernt werden. Die Hybridisierung von Guanidin-Thiocyanat-löslichen Hepatozyten kann zur Quantifizierung von mRNA aus Hepatozyten verwendet werden. Das in Guanidin-Thiocyanat gespeicherte Lysat der Blutproben hat gezeigt, dass die Integrität der Nukleinsäure erhalten bleibt. Die Forschung beschreibt Guanidin-Thiocyanat als ineffektiv zur RNA-Isolierung von Pflanzengewebe mit einem hohen Gehalt an sekundären Metaboliten und Speicherproteinen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1420 g/l) bei 20 °C und Ethanol (5 %).
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-84-0
Summenformel CH5N3·CHNS
MDL-Nummer MFCD00013027
Synonym Guanidine rhodanide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidin Thiocyanat
Schmelzpunkt 118°C to 122°C
Farbe Weiß
Dichte 1.29
Menge 50 g
Beilstein 3563461
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1420g/L) at 20°C,and ethanol (5%).
Formelmasse 118.16
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ30L002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ65104.30,J65104.18,J65104.36
ChargennummerN21L072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog NumberJ65104.30,J65104.18,J65104.36
ChargennummerZ24K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog NumberJ65104.30,J65104.18,J65104.36
ChargennummerY04K060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberJ65104.30,J65104.18,J65104.36
ChargennummerW19K046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog NumberJ65104.30,J65104.18,J65104.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine thiocyanate, Molecular Biology Grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Guanidin-Thiocyanat, molekularbiologische Qualität >