Learn More
Thermo Scientific Chemicals Guanidinthiocyanat, +99 %, für die Molekularbiologie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11975601
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Guanidinthiocyanat, +99 %, für die Molekularbiologie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975601 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11975601
Marke: Thermo Scientific Chemicals 433941000
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Guanidin-Thiocyanat, >-99,0 %, CH5N3.CHNS, CAS-Nummer-593-84-0, Guanidiniumthiocyanat, Guanidiniumrhodanid, 100 g, weiß, 209-812-1, 118.16, Molekularbiologie, GHS-Signalwort: Gefahr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Guanidin-Thiocyanat ist ein nützliches Werkzeug zur RNA-Isolierung und Proteinsolubilisierung. Es ist an der Quantifizierung von mRNA aus Hepatozyten beteiligt. Es dient als Medium für Blutprobenlysate, um die Integrität von Nukleinsäure zu erhalten. Dieses chaotrope Mittel ist hauptsächlich an der Extraktion von DNA und RNA beteiligt ist. Es wird zur Deaktivierung des Influenzavirus verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol
Hinweise
Leicht empfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guanidin Thiocyanat
Form Kristallpulver
Menge 100 g
pH 5,0 bis 7,0
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥99,0%, Molekularbiologie
Löslichkeit (3 m in Wasser) Transparent farblos
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0439502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/05/2025 Catalog Number433941000
ChargennummerA0442066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number433941000
ChargennummerA0439502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/11/2023 Catalog Number433941000
ChargennummerA0442066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number433941000
ChargennummerA0404786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number433941000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine thiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thiocyanic acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Guanidinthiocyanat, +99 %, für die Molekularbiologie, Thermo Scientific Chemicals >