Learn More
Guanidin-Hydrochlorid, ultrareiner Gütegrad, MP Biomedicals Artikelnummer.: 11441682
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Guanidin-Hydrochlorid, ultrareiner Gütegrad, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441682 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Artikelnummer. 11441682
Marke: MP Biomedicals 04820512
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Guanidin-Hydrochlorid ist ein starker chaotropischer Wirkstoff, der für die Denaturierung und anschließende Rückfaltung von Proteinen nützlich ist
  • Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine wie zum Beispiel Inclusion Bodies solubilisieren
  • Dies kann als erster Schritt zur Rückfaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form verwendet werden
  • Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) können ebenfalls erforderlich sein
  • Guanidin-HCl wird zur Isolierung von RNA verwendet, um das Nukleoprotein in seine Nukleinsäure- und Protein-Anteile zu dissoziieren
  • Es ist ein Inhibitor von RNase
  • Hochkonzentrierte (6 bis 8 M) Guanidin-HCl-Lösungen werden zur Denaturierung nativer globulärer Proteine verwendet
  • Es stört offenbar Wasserstoffbrücken, die das Protein in seiner einzigartigen Struktur halten; es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass Guanidin-Hydrocholorid hydrophobe Wechselwirkungen stören kann, indem es die Löslichkeit hydrophober Rückstände in wässrigen Lösungen fördert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-01-1
Summenformel CH6ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 95.53
MDL-Nummer MFCD00013026
InChI-Schlüssel PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Guanidinhydrochlorid, Guanidiniumchlorid, Guanidin, Monohydrochlorid, aminoformamidin hydrochlorid, aminomethanamidin hydrochlorid, Guanidin-Monohydrochlorid, Guanidin HCl, Guanidinchlorid, Iminoharnstoff-Hydrochlorid, Carbamid-Hydrochlorid
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC-Name Guanidin;hydrochlorid
SMILES C(=N)(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GUANIDINHYDROCHLORID
Schmelzpunkt 180°bis 190 °C
Farbe Weiß
Strukturformel CH5N3·HCl
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (6 M – klare, farblose Lösung).
Formelmasse 95.53
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Ultrarein
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: guanadine hydrochloride
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Guanidin-Hydrochlorid, ultrareiner Gütegrad, MP Biomedicals >